对羟基苯丙酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 根皮酸, 3-(4-羟基苯基)丙酸
121750250 121750050
ACRO121750250EA 0 CNY
ACRO121750250 ACRO121750050
对羟基苯丙酸 98%
对羟基苯丙酸
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166.18 g/mol
溶点: 126…130 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002778
CAS号: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %