N-羟甲基邻苯二甲酰亚胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-羟甲基酞酰亚胺
121490250 121491000
ACRO121490250EA 0 CNY
ACRO121490250 ACRO121491000
N-羟甲基邻苯二甲酰亚胺 97%
N-羟甲基邻苯二甲酰亚胺
分子式: C₉H₇NO₃
分子量: 177.16 g/mol
沸点: 415
溶点: 140…145 °C
MDL编号: MFCD00005899
CAS号: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %