4,6-二羟基嘧啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4,6-嘧啶二醇
115080250 115081000
ACRO115080250EA 0 CNY
ACRO115080250 ACRO115081000
4,6-二羟基嘧啶 98%
4,6-二羟基嘧啶
分子式: C₄H₄N₂O₂
分子量: 112.09 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00016733
CAS号: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %