二苯并噻吩 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
二苯噻吩
112540250
112541000
ACRO112540250EA
0
CNY
ACRO112540250
ACRO112541000
二苯并噻吩 98%
二苯并噻吩
分子式:
C₁₂H₈S 分子量: 184.26 g/mol 沸点: 332…333 °C (760 mmHg) 溶点: 97…100 °C 闪点: 170 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004969 CAS号: 132-65-0 EINECS: 205-072-9 UN号: 3077 ADR: 9 III |
产品技术规格
Appearance | White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 101 °C |
GC | ≥96.0 % |