氰乙酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
110670010 110670250 110672500
ACRO110670010EA 0 CNY
ACRO110670010 ACRO110670250 ACRO110672500
氰乙酸 97%
氰乙酸
分子式: C₃H₃NO₂
沸点: 108 °C (15 mmHg)
溶点: 65…67 °C
密度: Min, 1.1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002677
CAS号: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN号: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02718
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥97.5 %