己二酸单甲酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 己二酸氢甲酯, Monomethyl adipate
102820050 102820250 102821000
ACRO102820050EA 0 CNY
ACRO102820050 ACRO102820250 ACRO102821000
己二酸单甲酯 97%
己二酸单甲酯
分子式: C₇H₁₂O₄
分子量: 160.17 g/mol
沸点: 162 °C (10 mmHg)
溶点: 8…9 °C
密度: 1.08 g/cm³
闪点: >109 °C
MDL编号: MFCD00004418
CAS号: 627-91-8
EINECS: 211-019-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %