Petroleum spirit, 60…95 °C, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC87125.320EA 707 CNY
VWRC87125.320 VWRC87125.360 VWRC87125.460
Petroleum spirit, 60…95 °C, TECHNICAL
Petroleum spirit
沸点: 60…95 °C (1013 hPa)
溶点: < –40 °C
密度: 0,67 g/cm³ (20 °C)
闪点: –21 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00081849
CAS号: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN号: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475514-35
现在订购
产品技术规格
Distillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm