赤霉酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 赤霉素 A3, GA3
410910010 410910050
ACRO410910010EA 0 CNY
ACRO410910010 ACRO410910050
赤霉酸 99%
赤霉酸
分子式: C₁₉H₂₂O₆
溶点: 227 °C (dec.)
密度: 1,386 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00079329
CAS号: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +71° to +81° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %