氯仿-d (99.8% D) +0.03% V/V TMS 用于NMR光谱
供应商: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Warning
DLM-7TC DLM-7TC-10X0.6
CAMBDLM-7TCEA 0 CNY
CAMBDLM-7TC CAMBDLM-7TC-10X0.6
氯仿-d (99.8% D) +0.03% V/V TMS 用于NMR光谱
氯仿-d
分子式: CDCl₃
沸点: 60,8 °C (1013 hPa)
密度: 1,5 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000827
CAS号: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN号: 1888
ADR: 6.1,III