醌氢醌 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氢醌:苯醌 1:1 络合物
418771000 418775000 418770250
ACRO418771000EA 0 CNY
ACRO418771000 ACRO418775000 ACRO418770250
醌氢醌 98%
醌氢醌
分子式: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
分子量: 218.21 g/mol
溶点: 168…172 °C
密度: 1.4 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010310
CAS号: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08148
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C (Dec)
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm