1,3-丙二醇 ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 丙二醇, 1,3-二羟基丙烷
VWRC87134.290EA 624 CNY
VWRC87134.290 VWRC87134.360
1,3-丙二醇 ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
1,3-丙二醇
分子式: HO(CH₂)₃OH
分子量: 76.1 g/mol
沸点: 214
溶点: –32 °C
密度: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002949
CAS号: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.7 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 15 APHA
Water Max. 0.05 %