1,3-丙二醇 ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
供应商: VWR Chemicals
Synonyms:
丙二醇, 1,3-二羟基丙烷
VWRC87134.290EA
624
CNY
VWRC87134.290
VWRC87134.360
1,3-丙二醇 ≥99.7%, GPR RECTAPUR® for synthesis
1,3-丙二醇
分子式:
HO(CH₂)₃OH 分子量: 76.1 g/mol 沸点: 214 溶点: –32 °C 密度: 1.0597 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002949 CAS号: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Merck Index: 12,09845 |
产品技术规格
Assay | Min. 99.7 % |
IR Spectrum | Passes test |
Colouration | Max. 15 APHA |
Water | Max. 0.05 % |