Drierite, Drierite™ (4 Mesh), 带有指示剂(氯化钴(II)), J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKRL057-02EA 0 CNY
BAKRL057-02 BAKRL057-07
Drierite, Drierite™ (4 Mesh), 带有指示剂(氯化钴(II)), J.T.Baker®
Drierite
分子式: CaO₄S
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010912
CAS号: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use