乙腈 ≥99.9% ACS for HPLC
供应商: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
甲基氰, ACN
AH015-4
AH015-4HC-1
HONCAH015-4EA
0
CNY
HONCAH015-4
HONCAH015-4HC-1
乙腈 ≥99.9% ACS for HPLC
乙腈
分子式:
H₃CCN 沸点: 82 °C (1,013 hPa) 溶点: –46 °C 密度: 0,7822 g/cm³ (20 °C) 闪点: 6 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001878 CAS号: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN号: 1648 ADR: 3,II |
产品技术规格
Color (APHA) | 10 max. |
Water by Karl Fisher Titration | 0.05 % max. |
GC Analysis | 99.9 % min. |
HPLC Gradient @ 254 nm | 0.005 AU max. |
Refractive Index (20ºC) | 1.3434 - 1.3446 |
Residue | 3 mg/L max. |
Titrable Acid | 8 µeq/g max. |
Titrable Base | 0.6 µeq/g max. |
UV Absorbance @ 200 nm | 0.07 AU max. |
UV Cutoff | 190 nm max. |