L-苯基丙氨酸 98.5-101.5% (基于干燥的物质) USP, 多药典, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = R
MACR4945-06EA 0 CNY
MACR4945-06 MACR4945-07
L-苯基丙氨酸 98.5-101.5% (基于干燥的物质) USP, 多药典, Macron Fine Chemicals™
L-苯基丙氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₂
沸点: 313 °C (1013 hPa)
溶点: 173 °C
密度: 0,754 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064227
CAS号: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271