Tygon E-LFL双卡式精密泵管,用于Masterflex® L/S®紧凑型变速泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06447-13EA 0 CNY
MFLA06447-13 MFLA06447-14 MFLA06447-16 MFLA06447-25
Tygon E-LFL双卡式精密泵管,用于Masterflex® L/S®紧凑型变速泵,Avantor®
胶管 泵管
附带一体式泵头的泵可快速启动,且具有可重复的低流速。
  • 流速范围为0.8 - 105毫升/分—取决于驱动器转速和泵管尺寸。
  • 双卡式泵管套装易于加载,无需调节咬合或张力
  • 单独的单档速度控制和前进/关闭/逆向开关—在泵开启/关闭时保持速度设置
  • 通过泵背面的触点闭合远程启动/停止
这款体积紧凑可堆叠的泵具有耐用的钢制外壳,壳外有耐屑环氧基涂层。阳极电镀铝咬合床可拉开,以便快速装载双卡式泵管套装。咬合角度宽,防止了流体回流产生的压力超过泵管额定压力。MAX按钮让电机全速运行,从而快速充盈或清洗泵管。自润滑热塑性聚酯(Ertalyte®TX)滚轴摩擦小,耐磨损,能让运行平稳且保持较长的寿命。
随机配备:双电压(115/230VAC)台式电源,带IEC320/CEE22插座。泵将随附指定目的国的电线/插头组件。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
Delivery information: 用于Masterflex L/S泵的氟橡胶L/S双卡式泵管