Masterflex® 模块化触摸屏分配泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA07582-00EA 0 CNY
MFLA07582-00 MFLA07582-10 MFLA07582-20
Masterflex® 模块化触摸屏分配泵,Avantor®
蠕动泵
配备用于编程和控制的直观触摸屏界面的通用型分配泵。
  • 程序选项包括:恒定流速、分级流量、缓变流量和脉冲流量
  • 可按体积或时间进行泵送或分配
  • 高级选项包括:程序连接、步骤重复、前往步骤语句和程序警报
  • 可向个人电脑或在泵与泵之间存储和传输程序
  • 控制器经过预先编程,预设了针对所有兼容管尺寸的流量范围
随机配备,其他功能和更多
这些通用型分配泵配备了直观触摸屏界面,功能丰富,易于编程。您可根据应用要求快速设置单步骤或多步骤程序。控制器可存储多达 50 个分别包含最多 20 个步骤的程序;以后使用时可轻松调出这些程序。还可将程序传输至个人电脑进行存储,便于对科学试验计划进行检索和验证。运行屏幕可显示所有工作参数,便于您轻松确认运行和程序设置。
随附带有自动泵管定位功能的 Masterflex Easy-Load II 泵头,确保管更换更快速、更轻松。泵控制器经过预先编程,预设了针对所有兼容管尺寸的最大和最小流量。管校准功能可确保流量精度,使用户能根据要分配的体积选择校准体积。
其他功能包括:可防止无意更改程序的屏幕锁定、用于快速充注或冲洗管的正向和反向灌泵以及针对停电的用户可选重新启动功能。控制器和驱动器装在耐用彩涂钢板外壳内。
控制器背面上的外部连接件包括:用于可选脚踏开关的拾音插座连接器、用于多泵菊链串接的 RS-4More Product Information