Masterflex® Tygon 自动分析微孔管 ND-100-80,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
06420-01 06420-02 06420-03 06420-04 06420-05
MFLB06420-01EA 0 CNY
MFLB06420-01 MFLB06420-02 MFLB06420-03 MFLB06420-04 MFLB06420-05
Masterflex® Tygon 自动分析微孔管 ND-100-80,Avantor®
胶管 Transfer Tubing
High resistance to kinking & collapse.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
材质: Tygon ND-100-80
应用范围: 常规实验室和制药使用,特别是精确注射或分配应用。也非常适合于低流量蠕动泵应用。
特点: 极其柔韧。无毒;无热原;生物相容性较好。完全透明。
认证:树脂符合 USP VI 类要求,非 DEHP。
温度范围:–31 至 185°F(–35 至 85°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ-射线照射灭菌。