Masterflex® L/S® 模块化数字分配驱动器,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA77301-40EA 0 CNY
MFLA77301-40 MFLA77301-50 MFLA77301-60 MFLA77301-70 MFLA77301-40-AU MFLA77301-50-AU MFLA77301-60-AU MFLA77301-70-AU MFLA77301-40-DK MFLA77301-50-DK MFLA77301-60-DK MFLA77301-70-DK MFLA77301-40-IN MFLA77301-50-IN MFLA77301-60-IN MFLA77301-70-IN MFLA77301-40-USS MFLA77301-50-USS MFLA77301-60-USS MFLA77301-70-USS MFLA77301-40-IL MFLA77301-50-IL MFLA77301-60-IL MFLA77301-70-IL MFLA77301-40-EU MFLA77301-50-EU MFLA77301-60-EU MFLA77301-70-EU MFLA77301-40-UK MFLA77301-50-UK MFLA77301-60-UK MFLA77301-70-UK MFLA77301-40-CH MFLA77301-50-CH MFLA77301-60-CH MFLA77301-70-CH MFLA77301-40-IT MFLA77301-50-IT MFLA77301-60-IT MFLA77301-70-IT
Masterflex® L/S® 模块化数字分配驱动器,Avantor®
Pump Drives Peristaltic Pump Drives
精密数字驱动器有三种分配模式和精密低维护电机——分体式让您可在方便的位置放置电机和控制器。
  • 使用 L/S 泵管时流速为 0.0012 至 3400 mL/min。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
  • LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
  • 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
  • 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
  • 防滴漏功能,确保分配准确性
  • 双向电机 — 泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
  • 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
  • 电机性能强大,可叠放泵头以提高流速,胜任多通道应用
  • 远程控制能力
  • – 速度控制输入:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V 之间进行调节
  • – 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合
  • – 运行/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合
  • – 转速计输出:可在 0 至 20mA,4 至 20mA,0 至 10 V,或集电极开路之间进行调节
这些精密驱动器具有可编程的分配间隔,可设置分配周期More Product Information