脉冲控制隔膜泵
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
74201-01 74201-11 74201-13 74201-21 74201-23
MFLB74201-01EA 0 CNY
MFLB74201-01 MFLB74201-11 MFLB74201-13 MFLB74201-21 MFLB74201-23
脉冲控制隔膜泵
Diaphragm Pumps
带 PVDF 泵头的直流电驱动泵。
  • 分辨率高,流量范围为 0.055 至 38 mL/min
  • 提供 12 VDC 和 24 VDC 等两种型号
  • 控制能力为每分钟 0 至 720 次冲程
选择采用以下任一控制方式的泵:
脉冲 - 每个脉冲 1 次冲程
4 至 20 mA - 根据 mA 信号进行比例控制
1 至 5 VDC - 根据 1 至 5 VDC 输入信号进行比例控制
启动/停止 - 泵在触点输入期间停止。