带台式控制器的Masterflex® I/P®精密模块化驱动器,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA07591-20EA 0 CNY
MFLA07591-20 MFLA07591-20-AU MFLA07591-20-DK MFLA07591-20-IN MFLA07591-20-USS MFLA07591-20-IL MFLA07591-20-EU MFLA07591-20-UK MFLA07591-20-CH MFLA07591-20-IT
带台式控制器的Masterflex® I/P®精密模块化驱动器,Avantor®
Pump Drives Peristaltic Pump Drives
模块化驱动器让您能在方便的位置放置电机和控制器,在空间有限或形状不规则时尤为适合。
  • 搭配I/P高性能泵头,最低流速为0.04 LPM(0.01 GPM),最高流速为19 LPM(5.0 GPM);搭配两个堆叠的I/P Easy-Load或标准泵头时最高流速可达26 LPM(6.9 GPM)
  • 三位LED显示屏显示电机转速——只需看一眼即可确认速度设置
  • 覆膜键盘在前方即可轻松控制速度、方向和开启/停止
  • 可逆电机、在泵送之前或之后冲洗泵管;可往两个方向泵送流体
  • LED指示器能确认电机方向
  • 功率强大的电机能堆叠2个或4个泵头,从而加快流速,适合多通道应用
  • 单独的速度和电源(开/关)控制;在打开/关闭泵时保持速度设置
  • ±0.25%速度控制;精确且可重复地计量和输送流体
  • 通过驱动器背面的DB9母接口进行远程控制的能力
  • 速度控制输入
  • 通过打开采集器或触点闭合控制泵送方向(CW/CCW)
  • 通过打开采集器或触点闭合启动/停止
I/P模块化驱动器可逆向泵送,让您拥有电机和控制器分离的灵活性。这些精确的模块化驱动器拥有大功率电机、速度显示屏,以及±0.25%速度控制,能精确调节流速,是计量和关键输送应用的理想选择。
防溅式控制器ABS塑料外壳为IP33级;驱动器外壳是环氧精制钢,IP33级
连接驱动器和控制器的线缆长6英尺(More Product Information