用于气体和水的 Masterflex® 丙烯酸流量计,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
68560-03 68560-12
MFLA68560-00EA 0 CNY
MFLA68560-00 MFLA68560-01 MFLA68560-02 MFLA68560-04 MFLA68560-06 MFLA68560-07 MFLA68560-08 MFLA68560-09 MFLA68560-10 MFLA68560-11 MFLA68560-13 MFLA68560-14 MFLA68560-15 MFLA68560-16 MFLA68560-17 MFLA68560-18 MFLA68560-19 MFLA68560-20 MFLA68560-21 MFLA68560-22 MFLA68560-23 MFLA68560-24 MFLA68560-25 MFLA68560-26 MFLA68560-27 MFLB68560-03 MFLB68560-12
用于气体和水的 Masterflex® 丙烯酸流量计,Avantor®
流量计
为使用多种气体的实验室和工厂工艺而设计。
  • 英制和公制刻度
这款多功能丙烯酸流量计是专为空气、氧气、氮气、二氧化碳、氩气、氦气或水而设计的。这种流量计分为带或不带内置低滞后针阀等两种款式。不带针阀的流量计可选择面板安装,也可采用部分或完全管线内安装配置。这些流量计可轻松拆卸进行清洗。流量计配备一个稳定的、易于读取的浮标。
警告:本产品未获准、不适用于且不得用于医疗、临床、手术或其他面向患者的应用领域。