Masterflex® Ismatec® TYGON E-Lab 微孔/自动分析实验室加长管,非 DEHP,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06460-09EA 0 CNY
MFLA06460-09 MFLA06460-10 MFLA06460-12 MFLA06460-14 MFLA06460-16 MFLA06460-18 MFLA06460-19 MFLA06460-22 MFLA06460-24 MFLA06460-26 MFLA06460-27 MFLA06460-28 MFLA06460-30 MFLA06460-31 MFLA06460-32 MFLA06460-34 MFLA06460-36 MFLA06460-38 MFLA06460-39 MFLA06460-40 MFLA06460-42 MFLA06460-44 MFLA06460-46 MFLA06460-48 MFLA06460-49 MFLA06460-29
Masterflex® Ismatec® TYGON E-Lab 微孔/自动分析实验室加长管,非 DEHP,Avantor®
胶管 泵管
Ideal for general transfer applications.
  • 材质: Tygon® E-3603
  • 应用范围: 一般实验室、食品和饮料、生物制药、分析仪器。
  • 特点: 非 DEHP,不含邻苯二甲酸酯。使用寿命长,耐化学性好,无氧化性;弯曲弧度极小,轻松兼容各种接头。透明。
  • 认证: 符合 FDA 规定;符合 USP VI 类和 NSF 51 要求。
  • 温度范围: –51 至 165°F(–46 至 74°C)
  • 灭菌: 高压灭菌或环氧乙烷灭菌。
专为与 Masterflex® Tygon® E-Lab 微孔/自动分析实验室颜色编码卡口式非 DEHP 管配套使用而设计。
可在线订购用于塑料管和其他微孔管的 Tygon E-Lab 微孔/自动分析实验室加长管。单击任一自动分析微孔管类别即可查看所有型号。
请查看我们所有的双卡口式和三卡口式管和加长管材质,或联系我们的应用专家寻求个人协助。