B/T® PerfectPosition Chem-Durance生物泵管,用于Masterflex®B/T®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06443-87EA 0 CNY
MFLA06443-87 MFLA06443-91
B/T® PerfectPosition Chem-Durance生物泵管,用于Masterflex®B/T®泵,Avantor®
胶管 泵管
确保您的Masterflex®;泵达到最优性能。
  • PerfectPosition™ 泵管定位标识符可以标出泵管在泵头的准确安装位置,提供了最佳性能和超长的使用寿命
  • 专为蠕动泵应用设计,具有超长使用寿命
  • 卓越的耐化学性,尤其耐酸、碱、盐和酮类
  • 符合 USP VI 类法规要求并符合 FDA 食品接触要求
应用适宜性:
非常适用于酸类
非常适用于碱类
适用于有机溶剂
非常适用于压力环境
非常适用于真空环境
非常适用于粘性流体
非常适用于无菌流体
物理特性
热塑性弹性体(针对外部套管)。
内衬不含增塑剂。
坚固(硬)材料。
米色不透明。
温度范围:
(静态):-60 至 74° C(-71 至 165°F)
(动态):0 至 40 C(32 至 104 F)
符合分类标准:
USP VI 类要求
FDA 21 CFR 177.2600;
符合 Reach 要求,
符合 RoHS 要求,
应用范围:实验室、医药加工和泵管生物技术应用。
细胞和组织培养工作和制药用途。也适用于光敏样品。
灭菌:EtO 灭菌、高压灭菌、γ-射线照射灭菌
这些新型的 Masterflex® B/T® 87 和 91 号泵管专为高压应用进行优化,以提供更佳的性能。每个泵管尺寸均按照严格的紧公差进行生产,精密匹配我们的 B/T® 泵头。紧公差确保了精确、可重复的流速以及超长的泵管寿命。此外,(多数管材材料上都镌刻的)PerfectPosition 泵管定位标识符可指示泵管在泵头中的准确安装位置。
从多种材质的泵管中进行选择,以便在大多数挑战性应用中获得最佳性能。