L/S®高性能精密E-Food(B-44-4X)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06418-15EA 0 CNY
MFLA06418-15 MFLA06418-24 MFLA06418-35 MFLA06418-36
L/S®高性能精密E-Food(B-44-4X)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
光滑的内表面,不会受伤也消毒液的影响。
  • 无毒
应用:食品和饮料加工和分装
特性: 不溶湿,无气味,无味,无毒。透明。