Tygon E - 3603 实验室管
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
07407-93 07407-94 07407-95 07407-97 07407-98
MFLA07407-70EA 0 CNY
MFLA07407-70 MFLA07407-72 MFLA07407-73 MFLA07407-74 MFLA07407-75 MFLA07407-76 MFLA07407-77 MFLA07407-78 MFLA07407-79 MFLA07407-80 MFLA07407-82 MFLA07407-83 MFLA07407-84 MFLA07407-85 MFLA07407-87 MFLA07407-89 MFLA07407-90 MFLA07407-91 MFLA07407-96 MFLA07407-71 MFLA07407-81 MFLA07407-86 MFLA07407-88 MFLA07407-92 MFLB07407-93 MFLB07407-94 MFLB07407-95 MFLB07407-97 MFLB07407-98
Tygon E - 3603 实验室管
胶管 Transfer Tubing
Long life, won’t age or oxidize.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
材质 - E3603
应用范围:一般实验室用途。
特点: 使用寿命长,不会老化或氧化,弯曲弧度极小,轻松兼容各种接头。透明。
温度范围:–58 至 165°F(–50 至 74°C)