L/S®精密E-LFL泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06440-13EA 0 CNY
MFLA06440-13 MFLA06440-14 MFLA06440-16 MFLA06440-17 MFLA06440-18 MFLA06440-25
L/S®精密E-LFL泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
适合严苛应用的高性能泵管。
  • 无毒和非血溶性,有着出色的生物相容性
  • 较长的泵送寿命;可在不超过40 psi的压力下持续泵送
  • 萃取度和气体渗透率低
  • 符合美国食品和药物管理局条例和美国药典第六类标准
我们的BioPharm Plus铂硅胶管具有高纯度、柔韧性和较长的泵管寿命。这类泵管超过了美国药典第六类标准、3A卫生标准,并符合美国食品和药物管理局第21条标准,是制药和生物技术应用的理想选择。
根据您的应用需求选择精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管有着较厚的管壁,能产生更多压力用于吸升,并能提高泵送粘性流体的能力。BioPharm Plus铂硅胶管耐受的温度范围为-75 - 450°F(-60 to 232°C)。泵管能通过高压灭菌、伽玛射线灭菌或环氧乙烷灭菌。