B/T® PerfectPostion E-LFL泵管,用于Masterflex® B/T®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06440-87EA 0 CNY
MFLA06440-87 MFLA06440-91 MFLA06449-87 MFLA06449-91
B/T® PerfectPostion E-LFL泵管,用于Masterflex® B/T®泵,Avantor®
胶管 泵管
适合严苛应用的高性能泵管。
  • 无毒、非溶血,生物相容性优异
  • 泵送寿命长;持续泵送压力高达 40 psi
  • 低萃取率和低气体渗透性
  • 符合 USP VI 类标准,符合 FDA 规定
应用适宜性:
适用于酸类
适用于碱类
不建议用于有机溶剂
适用于压力
适用于真空
非常适用于粘性流体
适用于无菌液体
物理特性
含增塑剂 PVC 基材料。
坚固(硬)材料。
清澈通透。
温度范围:
(静态):-46 至 74° C(-51 至 165°F)
(动态):0 至 40 C(32 至 104 F)
符合分类标准:
USP VI 类要求
欧洲药典 (EP 3.2.9)
FDA 21 CFR 175.300;
欧盟食品标准
符合 Reach 要求(不含塑化剂),
符合 RoHS 要求,
符合 ADCF 要求
应用范围:实验室、医药加工和泵管生物技术应用。
细胞和组织培养工作和制药用途。也适用于光敏样品。
灭菌:ETO 灭菌、高压灭菌
这些新型的 Masterflex® B/T® 87 和 91 号泵管专为高压应用进行优化,以提供更佳的性能。每个泵管尺寸均按照严格的紧公差进行生产,精密匹配我们的 B/T® 泵头。紧公差确保了精确、可重复的流速以及超长的泵管寿命。此外,(多数管材材料上都镌刻的)PerfectPosition 泵管定位标识符可指示泵管在泵头中的准确安装位置。
从多种材质的泵管中进行选择,以便在大多数挑战性应用中获得最佳性能。