I/P®精密E-LFL泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06440-26EA 0 CNY
MFLA06440-26 MFLA06440-73 MFLA06440-82
I/P®精密E-LFL泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
胶管 泵管
适合严苛应用的高性能泵管。
  • 无毒和非血溶性,有优秀的生物相容性
  • 在所有Tygon材质产品中,拥有最长的泵送寿命
  • 可在不超过40 psi的压力下持续泵送
  • 低萃取度和低气体渗透率
  • 符合USP Class VI 标准和FDA要求
应用:一般实验室应用;能保证蠕动泵的较长使用寿命。
特性:使用寿命长,不含老化或氧化,与玻璃和金属紧密贴合,能以小弧度弯曲,无毒,透明。
想要高纯度、柔韧性和较长的泵管寿命,请选择选择我们的BioPharm Plus铂硅胶管。它是制药和生物技术应用的理想选择。这类泵管超过了USP class VI和3A卫生标准,并符合FDA要求。
根据您的应用需求,选择精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管管壁较厚,能产生更多压力用于吸升,并提高粘性流体的泵送能力。BioPharm Plus铂硅胶管耐受的温度范围为-75至450°F(-60至232°C)。泵管能进行高温高压、伽玛射线或环氧乙烷灭菌。