空气/氮气质量流量控制器,铝制体
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
32660-04 32660-06 32660-08 32660-10 32660-12 32660-14 32660-16 32660-19 32660-22 32660-24 32661-00 32661-04 32661-08 32661-12 32661-16 32661-22 32665-10 32666-00
MFLB32660-04EA 0 CNY
MFLB32660-04 MFLB32660-06 MFLB32660-08 MFLB32660-10 MFLB32660-12 MFLB32660-14 MFLB32660-16 MFLB32660-19 MFLB32660-22 MFLB32660-24 MFLB32661-00 MFLB32661-04 MFLB32661-08 MFLB32661-12 MFLB32661-16 MFLB32661-22 MFLB32665-10 MFLB32666-00
空气/氮气质量流量控制器,铝制体
Flow Switches
内置阀精确控制流速。
  • 已验证的设计采用金属部件,增强持久耐用性
  • 累计流量可以用可选计算器记录
  • 配有NIST-可追溯性证书
这种控制器带有高级的直通型泵管传感器,保证精确可重复的结构。质量流的测量不受入口处的中等温度和气压变化的营销。仪器可以接受全量程范围内的四点校准,以提高直线性。
流量的设定值可由本地电位计,或4至20毫安或0至5直流电压的远程信号设置。输出数据由0至5直流电压或4至20毫安信号发送;模拟-RS转换器可以在您的个人电脑上进行数据收集和分析。
所有的控制器都带有一个可拆除的3-1/2-位LCD显示屏,可以倾斜成90°方便阅读。显示屏使用延长电缆32662-70,就可以安装在3英尺外。加法计算器32650-22能显示所有的累计流量。
控制器受内置的可重置保险丝的反极性或短路保护。铝制型号含有阳极氧化铝,黄铜和氟橡胶浸润材料;不锈钢(SS)型号含有SS和氟橡胶浸润材料。
精度:预校准的流量控制器运行的入口压力为5至60 psi,气体温度为59至 77°F (15 至 25°C),保持满刻度精度和直线性的规定百分比。在5至60 psi下运行时,精度增加±0.01%/psi 满刻度;在59至77°F (15 至 25°C)下运行时,精度增加±0.15%/°C满刻度。
Delivery information: 由制造商提供的 NIST 可溯源校准报告。