I/P®高性能精密Puri-Flex泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96419-89EA 0 CNY
MFLA96419-89 MFLA96419-70 MFLA96419-88
I/P®高性能精密Puri-Flex泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
胶管 泵管
适合您的制药和生物加工应用中使用的任何 Masterflex® 泵的长寿命管材。
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Low spallation when compared to silicone or some other TPE tubings.
应用范围:细胞和组织培养工作、医药生物技术,以及需要较高使用性能和较长使用寿命的常规实验室用途。保证不接触动物源性成分的高纯度应用。
特点:卓越的拉伸强度和撕裂强度;良好的生物相容性;气体渗透性低;表面平滑。半透明。
认证:符合 FDA 规定;符合 USP VI 类要求。管根据 GMP 要求生产。
温度范围:–58 至 275°F(–50 至 135°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ-射线照射灭菌。