L/S® 精密 C-Flex® ULTRA 泵管,适用于 Masterflex® L/S® 泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06434-14EA 0 CNY
MFLA06434-14 MFLA06434-17 MFLA06434-25 MFLA06434-16 MFLA06434-18 MFLA06437-16
L/S® 精密 C-Flex® ULTRA 泵管,适用于 Masterflex® L/S® 泵,Avantor®
胶管 泵管
适合您的制药和生物加工应用中使用的任何 Masterflex® 泵的长寿命管材。
  • 用于您制药和生物工艺应用的所有Masterflex泵时,都具有很长的泵管寿命
用途:要求高性能和长寿命的通用实验室用途。
特点:卓越的抗拉和撕裂强度;良好的生物兼容性;低剥落性、低残留和低透气性;表面平滑。透明。