用于您制药和生物工艺应用的所有Masterflex泵时,都具有很长的泵管寿命。
- Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
- Biocompatible
- Heat sealable and weldable
- Long pump life when compared to silicone or other TPE tubings
- Low spallation when compared to silicone or some other TPE tubings
- Very low protein binding
- Cost effective
- No halogens or phthalates
- Long life tubing for any Masterflex pump used in your pharma and bioprocess applications
应用适宜性:
适用于酸类
适用于碱类
不建议用于有机溶剂
适用于压力
适用于真空
非常适用于粘性流体
非常适用于无菌流体
物理特性:
热塑性弹性体。
拉伸强度和撕裂强度极高。
半透明、透明至淡白色。
温度范围:
(静态):–50 至 +135 °C(–58 至 +275 °F)
(动态):–30 至 +100 °C(–22 至 +212 °F)
符合分类标准:
USP VI 类
FDA 21 CFR 177.2600 和 177.1810
符合 Reach 要求,
符合 RoHS 要求。
应用范围:细胞和组织培养工作、医药生物技术,以及需要较高使用性能和较长使用寿命的常规实验室用途。保证不接触动物源性成分的高纯度应用。
灭菌: 高压灭菌、EtO 灭菌、 γ-射线照射灭菌。
这些新型的 Masterflex® B/T® 87 和 91 号泵管专为高压应用进行优化,以提供更佳的性能。每个泵管尺寸均按照严格的紧公差进行生产,精密匹配我们的 B/T® 泵头。紧公差确保了精确、可重复的流速以及超长的泵管寿命。此外,(多数管材材料上都镌刻的)PerfectPosition 泵管定位标识符可指示泵管在泵头中的准确安装位置。
从多种材质的泵管中进行选择,以便在大多数挑战性应用中获得最佳性能。