模块化液体流速传感器
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
32704-00 32704-02 32704-04 32704-10
MFLB32704-00EA 0 CNY
MFLB32704-00 MFLB32704-02 MFLB32704-04 MFLB32704-10
模块化液体流速传感器
流量计
灵活的系统设计,适合各种应用。
  • 黄铜传感器适合高压;PTFE 传感器适合高纯度系统;Ryton® PPS 传感器适合腐蚀性液体
  • 配备数据采集系统接口
  • 双信号输出端口,用以监测和记录流速和总量
这些模块化流量传感器和积算仪适用于任何类型的过程或实验室应用。这些流量传感器可测量流速范围为 13 mL/min 至 10 L/min 的低粘度液体。如需装备完整系统,请订购流量传感器、电源和流量显示器/积算仪各一个。
这些传感器使用光束、涡轮和光电二极管变换器生成 7.5 伏脉冲
输出,该输出与流速成正比。传感器还提供高度线性化的 0 至 5 VDC 输出信号,
用于控制或数据记录。注:鉴于光学灵敏度问题,这种传感器不可用于不透明液体。Ryton® PPS 传感器的触液材料为聚苯硫醚 (PPS)、玻璃、蓝宝石和 Viton®。黄铜传感器的触液材料为黄铜、玻璃和 Viton。PTFE 传感器的触液材料为 PTFE、蓝宝石和 Kalrez。这些流量传感器需要配备单独电源(需另购)。如果将 Ryton® PPS 传感器或黄铜传感器与现有电源一起使用,请订购电缆组件 32704-52(PTFE 型号已随附它们自己的电缆组件)。