C-Flex® TPE 编织泵管
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06433-05EA 0 CNY
MFLA06433-05 MFLA06433-07 MFLA06433-11 MFLA06433-01 MFLA06433-03 MFLA06433-09
C-Flex® TPE 编织泵管
胶管 Transfer Tubing
Get more strength than standard C-Flex.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
应用范围: 适用于细胞培养、容器和储槽转移、泵应用和冷藏。
特点:C-Flex® 配方 082,透明,无动物源性成分 (ADCF) 树脂,以及聚酯编织强化层。
认证:符合 FDA 规定,且符合 USP VI 类标准。
温度范围: -50 至 275°F(-45 至 135°C)
灭菌: 可进行高压灭菌和 γ-射线照射灭菌。