Masterflex® L/S® 标准数字驱动器,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA07522-20EA 0 CNY
MFLA07522-20 MFLA07522-30 MFLA07522-20-AU MFLA07522-30-AU MFLA07522-20-DK MFLA07522-30-DK MFLA07522-20-IN MFLA07522-30-IN MFLA07522-20-USS MFLA07522-28-USS MFLA07522-30-USS MFLA07522-38-USS MFLA07522-20-IL MFLA07522-30-IL MFLA07522-20-EU MFLA07522-30-EU MFLA07522-20-UK MFLA07522-30-UK MFLA07522-20-CH MFLA07522-30-CH MFLA07522-20-IT MFLA07522-30-IT
Masterflex® L/S® 标准数字驱动器,Avantor®
Pump Drives Peristaltic Pump Drives
精密数字驱动器拥有免维护,高精度的发动机和图形界面—,让设置和操作前所未有地轻松!
  • 使用 L/S 泵管时流速为 0.001 至 3400 mL/min。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
  • LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
  • 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
  • 防滴漏功能,确保分配准确性
  • 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
  • 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
这些精密驱动器具有模拟远程控制选项,编程简单 — 非常适用于自动化过程应用。驱动器采用可编程分配间隔,可设置分配周期之间的延迟时间,方便实现自动化分配。可编程的校准可确保分配和显示精度 — 驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。
通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。电机可反转,便于您在泵送前后进行泵管冲洗,并以任意方向泵送流体。-->
订购须知 Each model includes a country specificMore Product Information