高密度聚乙烯 (HDPE) 泵管
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
95501-00 95501-02 95501-04 95501-06 95501-08 95501-10 95501-12 95501-14 95501-16 95501-18 95501-20 95501-22 95501-24 95501-26 95501-28
MFLB95501-00EA 0 CNY
MFLB95501-00 MFLB95501-02 MFLB95501-04 MFLB95501-06 MFLB95501-08 MFLB95501-10 MFLB95501-12 MFLB95501-14 MFLB95501-16 MFLB95501-18 MFLB95501-20 MFLB95501-22 MFLB95501-24 MFLB95501-26 MFLB95501-28
高密度聚乙烯 (HDPE) 泵管
胶管 Transfer Tubing
Designed for general purpose lab applications.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用范围: 常规实验室和工业用途。
特点: 吸湿率较低,耐化学性和耐腐蚀性较好,拉伸强度较高。
认证: 无。
温度范围: –103 至 151°F(–75 至 66°C)
灭菌: 高压灭菌。