用于 Masterflex® 泵的 L/S® 高性能精密 GORE STA-PURE 泵管,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96242-14EA 0 CNY
MFLA96242-14 MFLA96242-15 MFLA96242-16 MFLA96242-17 MFLA96242-18 MFLA96242-24 MFLA96242-25 MFLA96242-35 MFLA96242-36
用于 Masterflex® 泵的 L/S® 高性能精密 GORE STA-PURE 泵管,Avantor®
胶管 泵管
能够满足高要求应用需求的高性能泵管。
  • 无毒、非溶血,生物相容性优异
  • 泵送寿命长;持续泵送压力高达 40 psi
  • 低萃取率和低气体渗透性
  • 符合 USP VI 类标准,符合 FDA 规定
应用范围:化学和制药应用。
特点:增强耐化学性,包括腐蚀性有机溶剂。无蜕变,气体渗透性低。白色不透明。
Masterflex L/S 泵头与精密压制泵管配合使用时,可实现最高性能。泵管以紧公差标准制造,精确匹配我们的 L/S 泵头 - 确保了精确的流速,具有超长使用寿命。选择精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管具有更厚的管壁,可生成更高的压力、更大的吸引升力,能够泵送粘性流体,并可延长使用寿命。流量范围为近似值 - 在以下条件下计算得出:入口处 0 psig,出口处 0.5 psig,水温 72°F (22°C)。实际性能取决于泵管材质 - 以下所示数值为牢固泵管数值。
流量范围为近似值 - 在以下条件下计算得出:入口处 0 psig,出口处 0.5 psig;