用于 Masterflex® L/S® 泵的 L/S® 精密 GORE STA-PURE 泵管,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96241-14EA 0 CNY
MFLA96241-14 MFLA96241-15 MFLA96241-16 MFLA96241-17 MFLA96241-18 MFLA96241-24 MFLA96241-25 MFLA96241-35 MFLA96241-36
用于 Masterflex® L/S® 泵的 L/S® 精密 GORE STA-PURE 泵管,Avantor®
胶管 泵管
能够满足高应用需求的高性能泵管。
  • 专为 Masterflex 系列泵使用而压制,精确匹配
  • 蠕动泵专用,使用寿命更长
  • 逐批次质量一致, 拥有出色的精确性与重现性
应用范围:化学和制药应用。
特点:增强耐化学性,包括腐蚀性有机溶剂。无蜕变,气体渗透性低。白色不透明。
Masterflex L/S 泵管根据严格的紧公差标准制造,精确匹配我们的 L/S 泵头,确保了精确、可重复的流速,具有超长使用寿命。我们的泵管均经过出厂测试和光学检查,可配合您的蠕动泵达到最佳性能。在所有可用的 20 种不同材质的泵管中,总有一种 L/S 泵管能够适用于您的流体处理应用。
注: 在处理订单之前,需要请您先填写一份工程调查问卷。