Overlook Industries OneShot一次性填料喷嘴
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA30619-01EA 0 CNY
MFLA30619-01 MFLA30619-02 MFLA30619-06 MFLA30619-07 MFLA30619-08 MFLA30619-09
Overlook Industries OneShot一次性填料喷嘴
蠕动泵
减少填料线的停机时间以及交叉污染的风险。
  • 降低了清洗、灭菌和验证成本
  • 提高了分批排产和产品开发的灵活性
  • 尺寸公差为+/-0.05%,确保了可重复性
吸头兼具一次性塑料组件的轻便和不锈钢吸注针的精度和可靠性。紧尺寸公差可以确保分配精度。吸头配有 316L 不锈钢针和带有软管倒钩接头的底座。材质符合 USDA 和 USP VI 类要求,并符合 FDA 规定。所有吸头均经过环氧乙烷、高压或 γ-射线照射灭菌(注:当聚碳酸酯经过 γ-射线照射灭菌时,将变成绿黄色)。