John Guest 乙缩醛树脂按压连接 NPT 公螺纹转接头
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
34006-08 34006-28 34006-29 34006-49 34006-50 34006-51 34006-52 34007-42 34007-43 34007-44 34007-45 34006-48
MFLA34006-02EA 0 CNY
MFLA34006-02 MFLA34006-03 MFLA34006-04 MFLA34006-05 MFLA34006-06 MFLA34006-07 MFLA34006-09 MFLB34006-08 MFLB34006-28 MFLB34006-29 MFLB34006-49 MFLB34006-50 MFLB34006-51 MFLB34006-52 MFLB34007-42 MFLB34007-43 MFLB34007-44 MFLB34007-45 MFLB34006-48
John Guest 乙缩醛树脂按压连接 NPT 公螺纹转接头
接头
No need to buy two fitting halves.
  • 符合 NSF 和 FDA 对食品级应用的要求
  • 可与软金属等多种不同管材搭配,实现轻松快速断开!
一个接头即可实现可靠连接和快速断开 — 无需购买一对接头。只需按压管子超过 O 型环顶住内部管挡肩 — 夹头上的钢齿就会夹紧管子,形成防漏连接。断开时,按压夹头挤住母接头,使钢齿脱开 — 管线就会直接滑出。
这种接头可用于半刚性塑料(聚丙烯、聚乙烯、尼龙)管和软金属(黄铜、铜、低碳钢)管。如需连接 Tygon® 或硅胶等柔性管,请订购软管支架。