John Guest 按压连接乙缩醛末端挡板
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
34007-18 34007-19
MFLB34007-18EA 0 CNY
MFLB34007-18 MFLB34007-19
John Guest 按压连接乙缩醛末端挡板
接头
No need to buy two fitting halves.
  • 符合 NSF 和 FDA 对食品级应用的要求
  • 可与软金属等多种不同管材搭配,实现轻松快速断开!
一个接头即可实现可靠连接和快速断开 — 无需购买一对接头。只需按压管子超过 O 型环顶住内部管挡肩 — 夹头上的钢齿就会夹紧管子,形成防漏连接。断开时,按压夹头挤住母接头,使钢齿脱开 — 管线就会直接滑出。
这种接头可用于半刚性塑料(聚丙烯、聚乙烯、尼龙)管和软金属(黄铜、铜、低碳钢)管。如需连接 Tygon® 或硅胶等柔性管,请订购软管支架。