John Guest 按压连接聚丙烯接头
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
34007-52
MFLA34007-48EA 0 CNY
MFLA34007-48 MFLA34007-49 MFLA34007-51 MFLB34007-52
John Guest 按压连接聚丙烯接头
接头
Quick, leakproof connection.
  • 聚丙烯和 EPDM 材料符合 NSF 51 和 NSF 61 食品级应用领域要求,并符合 FDA 规定
按压连接接头可提供稳固连接和快速断开。只需按压管子超过 O 型环顶住内部管挡肩 — 夹头上的钢齿就会夹紧管子,形成防漏连接。断开时,按压夹头挤住母接头,使钢齿脱开 — 管线就会直接滑出。
这种接头可用于半刚性塑料(聚丙烯、聚乙烯、尼龙)管和软金属(黄铜、铜、低碳钢)管。
适配器(单独出售)使您可以永久地更改基本配件,从而获得定制设备。