Masterflex® TYGON 实验室泵管,50 ft/包,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06407-01EA 0 CNY
MFLA06407-01 MFLA06407-05 MFLA06407-07 MFLA06407-09 MFLA06407-11
Masterflex® TYGON 实验室泵管,50 ft/包,Avantor®
胶管 Transfer Tubing
Long-life tubing ideal for general purpose applications.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
材质: Tygon® E-3603
应用范围: 一般实验室用途。
特点: 使用寿命长,不会老化或氧化,与玻璃和金属结合紧密,弯曲弧度小,无毒。透明。
认证: 符合 FDA 规定。根据 GMP 规定制造。
温度范围: –58-165°F (–50-74°C)
灭菌: 环氧乙烷灭菌或 250°F (121°C)、15 psi 下高压灭菌 30 分钟。高压灭菌后在不超过 150°F (66°C) 的温度下干燥 2 至 2-1/2 小时。