L/S® Chem-Durance精密生物泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06442-13EA 0 CNY
MFLA06442-13 MFLA06442-14 MFLA06442-16 MFLA06442-17 MFLA06442-18 MFLA06442-25
L/S® Chem-Durance精密生物泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
耐化学性出色,泵送寿命长!
  • 当下符合美国药典第六类要求!
  • 柔韧的外层护套能作为绝缘层吸收和散出滚轴产生的热量—延长了泵管的寿命
  • 不含塑化剂且光滑的套孔具有疏水性,且耐受水基流体的吸收/吸附
应用范围:实验室、医药加工、和泵管生物技术应用。
特点:极佳的抗化学腐蚀性在高压下具有卓越的使用寿命和耐久性,蜕变性低。内衬与弹性体套管不含增塑剂。不透明。
可运用于对泵管材质数量有限制且泵管需要握在手中的一系列化学品应用中。低蜕变性保持了液体的纯度。符合 FDA 规定。非常适用于所有的 Masterflex® L/S® Easy-Load®、Masterflex® I/P® Easy-Load®、Easy-Load II 和 B/T® Rapid-Load 泵头。