铝制主体空气/N2 气质量流量计
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
32648-10 32648-00 32648-04 32648-08 32648-14 32648-16 32648-19 32648-34 32648-36 32648-42 32648-45 32648-66 32659-00
MFLB32648-10EA 0 CNY
MFLB32648-10 MFLB32648-00 MFLB32648-04 MFLB32648-08 MFLB32648-14 MFLB32648-16 MFLB32648-19 MFLB32648-34 MFLB32648-36 MFLB32648-42 MFLB32648-45 MFLB32648-66 MFLB32659-00
铝制主体空气/N2 气质量流量计
流量计
精确测量流速和总量。
  • 经过验证的设计,采用了金属机身部件,增加耐用性
  • 可采用可选的积算仪记录累计流量
  • 随附 NIST 可溯源证书
该流量计配备了先进的直管传感器,以确保精确和可重复的
结果。气体流量测量不受入口一般温度和压力变化的
影响。流量计还可对流量范围进行四点校准来改善测量的
线性度。流量计输出数据可以通过 0 到 5 VDC 或 4 到 20 mA 信号发送;
使用模拟信号到 RS 转换器可以在 PC 上进行数据收集和分析。
所有流量计均包含可拆卸的 31/2 位 LCD,可倾斜 90°以方便查看。
可使用延长线 32662-70 在长达 3 英尺的距离安装远程显示器。
可选的积算仪 32650-22 可显示累积流量。该设备由内置的自恢复保险丝保护,
有效防止极性反接或短路。铝制型号触液材料为阳极氧化铝、
黄铜和 Viton® 材料;不锈钢 (SS) 模型触液材料为不锈钢和氟橡胶。
精度:
此类预校准的流量控制器在入口压力为 5 到 60 psi 之间,气体温度为 59 到 77°F(15 至 25°C)之间时可同时保持上述量程比例的精度和线性度。当在 5 到 60 psi 以外压力下运作时,相应增加 ±0.01%/psi 满量程,在 59 到 77°F(15 至 25°C)以外温度下,相应增加 ±0.15%/°C 满量程。