Tygoprene泵管
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
95870-00 95870-02 95870-06 95870-08 95870-10 95870-12
MFLB95870-00EA 0 CNY
MFLB95870-00 MFLB95870-02 MFLB95870-06 MFLB95870-08 MFLB95870-10 MFLB95870-12
Tygoprene泵管
胶管 Transfer Tubing
Use in varying temperatures.
  • 符合 FDA 规定,可接触食品
材质: Tygoprene XL-60
应用范围: 墨水输送、肥皂和清洁剂输送、冷热饮递送和分配、食品加工、一般化学品运送和处理。
特点: 低萃取率,对臭氧、氧气和阳光有出色的耐受性。耐受各种流体,包括酸和碱。半透明。
认证: 符合 FDA 规定。管通过了 NSF 标准 51 的认证,具备 UL 94-HB 阻燃性。
温度范围: —87 到 250°F(—66 到 121°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ-射线照射灭菌。