Colder 塑料快速断开耦接头
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
06353-25BLK 06353-07BLK 06353-08BLK 06353-21BLK 06353-34BLK 06353-01BLK
MFLB06353-25BLKEA 0 CNY
MFLB06353-25BLK MFLB06353-07BLK MFLB06353-08BLK MFLB06353-21BLK MFLB06353-34BLK MFLB06353-01BLK
Colder 塑料快速断开耦接头
接头
流动途径100%不含金属!
  • 尤适于输送具有腐蚀性流体
仅用大姆指按下闭锁即可拆下半个耦合器。此类耦合器将紧凑的设计样式与经久耐用的乙 缩醛结构组合在一起,在很多应用场合中均为理想选择产品。产品的设计样式为全塑型流动途径,消除了内部金属的弹性,其应用选择范围更为广泛,直列式耐压软管用倒钩式接头带有有环罩的闭锁,可提供进一步的保护措施,防止闭锁出现意外的断开。请选用配备截流阀的标准型耦合器或半体耦合器。此类全塑型耦合器系列与大多数高效的耦合器半体(见第5页)和聚碳酸酯和聚砜材质生物制药用耦合器(见第18-19页)相配合。