低流量活塞泵系统
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
73150-02 73150-10 73150-12 73150-20 73150-40 73150-42 73150-50 73150-80
MFLB73150-02EA 0 CNY
MFLB73150-02 MFLB73150-10 MFLB73150-12 MFLB73150-20 MFLB73150-40 MFLB73150-42 MFLB73150-50 MFLB73150-80
低流量活塞泵系统
高效液相泵
通过模拟信号或RS232接口遥控控制流速。
  • 可选配液体终端扩大了泵送流体范围。
  • 通过内部的RPM步进电机控制实现平稳的流体输送。
  • 整体式活塞冲洗系统。
使用至多三种可互换流体终端组件即可扩展流量范围。软件控制再填充速率和可压缩性补偿体现了泵的多功能性,并提升了泵的性能。通过活塞组件正位移往复运动实现精确计量。高精度步进电机用于将流量输出提升至最大,并将振动降到最低。
使用一套完整的活塞冲洗系统可明显地延长活塞的使用寿命,它能冲洗掉可导致活塞密封件磨损的结晶化学物。
选择带整体脉冲阻尼器的泵可进一步减小振动。它们还具有监控压力和设置高低限的能力。