搭配高性能精密泵管的Masterflex® L/S® Easy-Load 3泵头,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA77800-52EA 0 CNY
MFLA77800-52 MFLA77800-62
搭配高性能精密泵管的Masterflex® L/S® Easy-Load 3泵头,Avantor®
Pump Heads Peristaltic Pump Heads
无需工具或五金件即可安装和叠放泵头;自动泵管夹持机构加快了安装和更换泵管的速度。
  • 流量范围:1.7 至 2900 mL/min,取决于驱动器转速和泵管尺寸
  • 每个高性能精密泵管泵头可兼容所有的 4 种高性能精密泵管尺寸—L/S® 15、L/S® 24、L/S® 35 和 L/S® 36。
  • 旋锁安装,使您可在几秒钟内安装和叠连泵头。
  • 配备安装面板,用于在 L/S 驱动器上安装 Easy-Load® 3—锁梢可在操作过程中双向固定泵头
  • 聚丙烯 (PP) 外壳,CRS 或 SS 转子—CRS 转子更经济,SS 转子更耐用,耐化学性更佳。
  • 同侧管路入口/出口方便整合到空间有限的应用中—在 4 个位置中任意选择位置安装和运行泵头(取决于驱动器)
  • 可叠连多达 4 个泵头以增加流量和用于多通道应用;参考驱动器相关参数以确定泵头安装数量上限。
全新设计的 Easy-Load® 3 具有自动紧固机构,使得装卸泵管比以往都更简单。装有弹簧的咬合杆打开咬合床,同时收回管夹,这样泵管就恰好滑动到泵头内。关闭咬合杆,启动泵—管夹自动牢牢抓住和固定住泵管。
咬合床施加最优咬合力,咬合广角可防止液体回流至泵管的额定压力。
随机配备:安装面板/适用于 L/S® 泵驱动器的适配器和一根 17” 长硅胶泵管。泵头可直接安装在驱动器上。
Delivery information: Includes mounting plate/adapter kit for L/S® pump drives.