L/S®高性能精密PharmaPur泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06435-15EA 0 CNY
MFLA06435-15 MFLA06435-24
L/S®高性能精密PharmaPur泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
剥蚀率极低,确保流体纯度—尤适于输送敏感性流体和贵重流体及过滤应用场合。
  • 无毒、非溶血,生物相容性优异
  • 泵送寿命长;持续泵送压力高达 40 psi
  • 低萃取率和低气体渗透性
  • 符合 USP VI 类标准
  • 符合 FDA 规定
敬请留意: 建议不要将Masterflex® PharmaPure®泵管用于L/S®高性能泵头中。